Läs mer
o-anisidin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-60955 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
Produktkod. 10010690
Brand: Thermo Scientific Acros 104810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-04-0
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00007688
InChI-nyckel VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC-namn 2-metoxianilin
LEDER COC1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Anisidine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 3.0°C to 6.0°C
Densitet 1.0920g/mL, 1.092
Kokpunkt 225.0°C
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4NH2
Brytningsindex 1.5730 to 1.5750
Kvantitet 5 mL
Beilstein 13, 358
Merck Index 14, 667
Löslighetsinformation Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute mineral acid, miscible with alcohol and ether, soluble in acetone and benzene
Formel vikt 123.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • o-Anisidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.