Läs mer
o-Anisidine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Anisidine methyl-d3 |
| CAS | 1398066-00-6 |
| Molekylformel | C7 D3 H6 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-d3-aniline, 1-Amino-2-(methoxy-d3)benzene, o-Anisidine-d3, 2-Methoxyaniline-D3 (methoxy-D3), 2-Methoxyaniline D3 (methoxy D3), 2-Anisidine D3 (methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.17 |
| Formel vikt | 126.087 |