Läs mer
o-Anisidine-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Anisidine-d7 |
| CAS | 1219803-70-9 |
| Molekylformel | C7 2H7 H2 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-d3-aniline-d4, 2-Methoxy-d3-aniline-3,4,5,6-d4, 1-Amino-2-(methoxybenzene-d7), o-Anisidine-d7, 2-Methoxyaniline-D7 (methoxy-D3-3,4,5,6-D4), 2-Methoxyaniline-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c(N)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.2 |
| Formel vikt | 130.1124 |