Läs mer
o-Anisylhydrazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Anisylhydrazine |
| CAS | 18312-46-4 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2-Methoxyphenyl)hydrazine, (o-Methoxyphenyl)hydrazine, 2-Methoxyphenylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1NN |
| IUPAC-namn | (2-methoxyphenyl)hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.167 |
| Formel vikt | 138.079 |