Läs mer
o-Bensoisk sulfimid, 98+%
Produktkod. 11496806
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496806 2500 g 2500g
11476806 100 g 100g
11486806 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23938.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183,181 g/mol
o-bensoisk sulfimid används som ett farmaceutiskt smakmedel. Det används i högpresterande vätskekromatografisk metod för samtidig separation och bestämning av acesulfamkalium, sackarin och aspartam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-bensoisk sulfimid används som ett farmaceutiskt smakhjälpmedel. Det används i högpresterande vätskekromatografisk metod för samtidig separation och bestämning av acesulfamkalium, sackarin och aspartam.
Löslighet Lösligt i vatten (3,3 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-07-2
Molekylformel C7H5NO3S
Molekylvikt (g/mol) 183.181
MDL-nummer MFCD00005866
InChI-nyckel CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC-namn 1,1-dioxo-l,2-bensotiazol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Benzoic sulfimide
Smältpunkt 227 °C till 230 °C
Densitet 0.828
Kvantitet 2500 g
Beilstein 6888
Merck Index 14,8311
Löslighetsinformation Löslig i vatten (3,3 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 183.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.