Läs mer
o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate, 99%
Produktkod. 11442957
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442957 5000 g 5000g
11432957 250 g 250g
11422957 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15530.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
O-bensoiskt sulfimidnatriumsalt används som ett konstgjort sötningsmedel i drycker, godis, kakor, mediciner och tandkräm. Det används i livsmedelsindustrin och för att söta diabetesdiet. Det används också som ett syntetiskt sött okunnighetsmedel. Den finner användning i en mängd olika drycker, livsmedel, kosmetika och läkemedel för att ge sötma utan att lägga till kalorier. Det är involverat som ett vitmedel för nickelgalvanisering, kemisk mellanprodukt, djurfodersötningsmedel och anaerob adhesivaccelerator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
O-bensoisk sulfimidnatriumsalt används som ett konstgjort sötningsmedel i drycker, godis, kakor, mediciner och tandkräm. Det används i livsmedelsindustrin och för att söta diabetesdiet. Det används också som ett syntetiskt sött okunnighetsmedel. Den finner användning i en mängd olika drycker, livsmedel, kosmetika och läkemedel för att ge sötma utan att lägga till kalorier. Det är involverat som ett vitmedel för nickelgalvanisering, kemisk mellanprodukt, djurfodersötningsmedel och anaerob adhesivaccelerator.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82385-42-0
Molekylformel C7H4NNaO3S
Molekylvikt (g/mol) 205.16
MDL-nummer MFCD00149605
InChI-nyckel OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonym saccharin sodium salt hydrate
PubChem CID 131673955
IUPAC-namn 1,1-dioxo-1,2-bensotiazol-3-on; molekylärt väte; natrium; hydrat
LEDER [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Benzoic sulfimide sodium salt hydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3599229
Merck Index 14,8312
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 205.16 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.