Läs mer
O-(bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetrametylen)uroniumhexafluorfosfat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11976691 25 g 25g
11966691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11976691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440250250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 105379-24-6
Molekylformel C15H20N5O·F6P
Molekylvikt (g/mol) 431.32
InChI-nyckel XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbpyu, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl di pyrrolidin-1-yl methylene oxonium hexafluorophosphate v, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, hbpyu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexaf, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate
PubChem CID 13685355
IUPAC-namn 1-[pyrrolidin-1-ium-1-yliden(pyrrolidin-1-yl)metoxi]bensotriazol;hexafluorfosfat
LEDER C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)ON3C4=CC=CC=C4N=N3.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 176 °C
Färg Vitt
Elementaranalys 40,73 till 42,81 % C, 15,83 till 16,64 % N
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 431.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.