Läs mer
O-(Bensotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetrametyluroniumtetrafluoroborat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate |
| CAS | 125700-67-6 |
| Molekylformel | C11H16BF4N5O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-) (1:1), 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazolium 3-Oxide Tetrafluoroborate(1-), O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, O-Benzotriazolyl Tetramethylisouronium Tetrafluoroborate, TBTU |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N5O.BF4/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CN(C)C(=[N+](C)C)On1nnc2ccccc12.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | [bensotriazol-1-yloxi(dimetylamino)metyliden]-dimetylazanium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.08 |
| Formel vikt | 321.1384 |