missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Benzoyllamivudine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzoyllamivudine |
| CAS | 143957-12-4 |
| Molekylformel | C15 H15 N3 O4 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI), O-Benzoyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O4S/c16-11-6-7-18(15(20)17-11)12-9-23-13(22-12)8-21-14(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9H2,(H2,16,17,20)/t12-,13+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| IUPAC-namn | [(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.362 |
| Formel vikt | 333.078 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?