Läs mer
O-Benzyl-Alpha-N-tert-Boc-L-serinehydroxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzyl-a-N-tert-Boc-L-serinehydroxamic Acid |
| CAS | 26048-92-0 |
| Molekylformel | C15 H22 N2 O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | O-Benzyl-A-N-Tert-Boc-L-Serinehydroxamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)16-12(9-18)13(19)17-21-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,18H,9-10H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-1-(phenylmethoxyamino)propan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.35 |
| Formel vikt | 310.1529 |