Läs mer
O-Benzyl Ganciclovir N-Formamide Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzyl Ganciclovir N-Formamide Diacetate |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Benzyl Ganciclovir N-Formamide Diacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H23 N5 O7 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N5O7/c1-14(28)30-9-17(10-31-15(2)29)33-13-26-11-22-18-19(26)24-21(23-12-27)25-20(18)32-8-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,11-12,17H,8-10,13H2,1-2H3,(H,23,24,25,27) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)OCC(COC(=O)C)OCn1cnc2c(OCc3ccccc3)nc(NC=O)nc12 |
| IUPAC-namn | [3-acetyloxy-2-[(2-formamido-6-phenylmethoxypurin-9-yl)methoxy]propyl] acetate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.437 |
| Visa mer |