Läs mer
O-Benzyl Ganciclovir N-Formamide Diacetate, TRC
Produktkod. 30337832
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30337832 2.5 mg 2.5mg
30333271 5 mg -
30328959 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30337832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4123452.5MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzyl Ganciclovir N-Formamide Diacetate
Analyt- eller komponentnamn O-Benzyl Ganciclovir N-Formamide Diacetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H23 N5 O7
InChI formel InChI=1S/C21H23N5O7/c1-14(28)30-9-17(10-31-15(2)29)33-13-26-11-22-18-19(26)24-21(23-12-27)25-20(18)32-8-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,11-12,17H,8-10,13H2,1-2H3,(H,23,24,25,27)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)OCC(COC(=O)C)OCn1cnc2c(OCc3ccccc3)nc(NC=O)nc12
IUPAC-namn [3-acetyloxy-2-[(2-formamido-6-phenylmethoxypurin-9-yl)methoxy]propyl] acetate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 457.437
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 457.16