Läs mer
O-Benzyl Ganciclovir N-Formyl Diacetate Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzyl Ganciclovir N-Formyl Diacetate Dimer |
| Analyt- eller komponentnamn | O-Benzyl Ganciclovir N-Formyl Diacetate Dimer |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C43 H46 N10 O14 |
| InChI formel | InChI=1S/C43H46N10O14/c1-28(56)60-17-34(18-61-29(2)57)66-26-50-21-44-36-38(50)46-42(48-40(36)64-15-32-11-7-5-8-12-32)52(24-54)23-53(25-55)43-47-39-37(41(49-43)65-16-33-13-9-6-10-14-33)45-22-51(39)27-67-35(19-62-30(3)58)20-63-31(4)59/h5-14,21-22,24-25,34-35H,15-20,23,26-27H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)OCC(COC(=O)C)OCn1cnc2c(OCc3ccccc3)nc(nc12)N(CN(C=O)c4nc(OCc5ccccc5)c6ncn(COC(COC(=O)C)COC(=O)C)c6n4)C=O |
| IUPAC-namn | [3-acetyloxy-2-[[2-[[[9-(1,3-diacetyloxypropan-2-yloxymethyl)-6-phenylmethoxypurin-2-yl]-formylamino]methyl-formylamino]-6-phenylmethoxypurin-9-yl]methoxy]propyl] acetate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 926.884 |
| Visa mer |