Läs mer
O-Benzyl Indacaterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzyl Indacaterol |
| CAS | 435273-75-9 |
| Molekylformel | C31H34N2O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (R)-8-(Benzyloxy)-5-[2-(5,6-diethylindan-2-ylamino)-1-hydroxyethyl]-1H-quinolin-2-one, 5-[(1R)-2-[(5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino]-1-hydroxyethyl]-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C31H34N2O3/c1-3-21-14-23-16-25(17-24(23)15-22(21)4-2)32-18-28(34)26-10-12-29(31-27(26)11-13-30(35)33-31)36-19-20-8-6-5-7-9-20/h5-15,25,28,32,34H,3-4,16-19H2,1-2H3,(H,33,35)/t28-/m0/s1 |
| LEDER | CCc1cc2CC(Cc2cc1CC)NC[C@H](O)c3ccc(OCc4ccccc4)c5NC(=O)C=Cc35 |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.61 |
| Formel vikt | 482.2569 |