Läs mer
O-bensyl-L-serin, 99 %
Produktkod. 11480507
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480507 5 g 5g
11470507 1 g 1g
11448710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22393.06
 Begränsad artikel
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195,218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4726-96-9
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.218
MDL-nummer MFCD00065937
InChI-nyckel IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonym o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylmetoxipropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzyl-L-serine
Smältpunkt 213 °C (dekomposition)
Beilstein 2114846
Kvantitet 5 g
Formel vikt 195.22
Optisk rotation +7° (c=1 i 1 N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.