Läs mer
O-Bensyl-L-Serin, TRC
Produktkod. 30330484
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30330484 250 mg
1 options
Produktkod. 30330484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB316180250MG
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzyl-L-Serine
CAS 4726-96-9
Molekylformel C10H13NO3
Kvantitet 250 mg
Synonym O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
LEDER N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylmetoxipropansyra
Molekylvikt (g/mol) 195.22
Formel vikt 195.0895