missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
O-Benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzyl-L-tyrosine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 52142-01-5 |
| Molekylformel | C23 H23 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | O-(Phenylmethyl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, 3-[p-(Benzyloxy)phenyl]-alanine Benzyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23NO3.ClH/c24-22(23(25)27-17-20-9-5-2-6-10-20)15-18-11-13-21(14-12-18)26-16-19-7-3-1-4-8-19;/h1-14,22H,15-17,24H2;1H/t22-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.895 |
| Formel vikt | 397.144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?