Läs mer
O-Benzyl-N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-L-tyrosine Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzyl-N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-L-tyrosine Benzyl Ester |
| CAS | 600737-82-4 |
| Molekylformel | C37H40BNO7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | O-Phenylmethyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-L-tyrosine Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C37H40BNO7/c1-36(2)37(3,4)46-38(45-36)31-22-30(20-21-33(31)42-24-27-14-8-5-9-15-27)23-32(34(40)43-25-28-16-10-6-11-17-28)39-35(41)44-26-29-18-12-7-13-19-29/h5-22,32H,23-26H2,1-4H3,(H,39,41) |
| LEDER | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC3=CC(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)=C(OCC5=CC=CC=C5)C=C3 |
| IUPAC-namn | benzyl (S)-3-(4-(benzyloxy)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 621.53 |
| Formel vikt | 621.29 |