Läs mer
O-Benzylhydroxylamine, 96%
Produktkod. 11393167
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393167 25 g 25g
11383167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13601.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
O-bensylhydroxylamin används vid syntes av alfa-hydroxibensylaminer från alfa-hydroxiketoner. Det är också involverat i framställningen av hydroxylaminer och hydroxyamater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
O-bensylhydroxylamin används vid syntes av alfa-hydroxibensylaminer från alfa-hydroxiketoner. Det är också involverat i framställningen av hydroxylaminer och hydroxyamater.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-33-3
Molekylformel C7H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 159.61
MDL-nummer MFCD00221709
InChI-nyckel HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyamine, hydroxylamine, o-phenylmethyl, hydroxylamine, o-benzyl, o-benzyl-hydroxylamine, benzyl-o-hydroxylamine, oxybenzylamine, o-phenylmethyl hydroxylamine, o-benzyloxylamine, phenylmethoxyamine, benzyloxy amine
PubChem CID 102313
IUPAC-namn O-bensylhydroxylamin
LEDER [H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzylhydroxylamine
Densitet 1.058
Kokpunkt 118°C to 119°C (30 mmHg)
Linjär formel C6H5CH2ONH2
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1906691
Löslighetsinformation Soluble in dimethylsulfoxide and methanol.
Formel vikt 123.15
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.