Läs mer
O-bensylhydroxylaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11493637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493637 100 g 100g
11473637 5 g 5g
11483637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17393.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 2687-43-6 | C7H10ClNO | 159,613 g/mol
För användning vid bildning av nitroner från karbonylföreningar och deras användning i cykloadditionsreaktioner. Används som ett reagens som används vid syntes av hydroxylaminer och hydroxyamater. Effektivt reagens som används för att förberedaα -hydroxibensylaminer frånα -hydroxiketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
För användning vid bildning av nitroner från karbonylföreningar och deras användning i cykloadditionsreaktioner. Används som ett reagens som används vid syntes av hydroxylaminer och hydroxyamater. Effektivt reagens som används för att förberedaα -hydroxibensylaminer frånα -hydroxiketoner.
Löslighet Löslig i
DMSO och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2687-43-6
Molekylformel C7H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 159.613
MDL-nummer MFCD00012952
InChI-nyckel HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
IUPAC-namn O-bensylhydroxylamin; hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Smältpunkt ∼238 °C (sublimering)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3595440
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i DMSO och metanol.
Formel vikt 159.62
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.