Läs mer
O-bensylhydroxylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30333603
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30333603 25 g
1 options
Produktkod. 30333603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB27908025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2687-43-6
Molekylformel C7 H9 N O . HCl
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
LEDER Cl.NOCc1ccccc1
IUPAC-namn O-benzylhydroxylamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.61
Formel vikt 159.0451