Läs mer
O-Benzylhydroxylamine, TRC
Produktkod. 30346169
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30346169 500 mg
1 options
Produktkod. 30346169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535498500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzylhydroxylamine
CAS 622-33-3
Molekylformel C7H9NO
Kvantitet 500 mg
Synonym Hydroxylamine, O-(phenylmethyl)-, Benzyloxyamine (6CI,7CI), Hydroxylamine, O-benzyl- (8CI), O-(Phenylmethyl)hydroxylamine, O-Benzylhydroxylamine, O-Benzyloxyamine, SNR 1635, α-(Aminooxy)toluene
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
LEDER NOCc1ccccc1
IUPAC-namn O-benzylhydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 123.15
Formel vikt 123.0684