Läs mer
O-bensylfosfo-N-FMOC-L-serin, 95 %
Produktkod. 15428707
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428707 1 g 1g
15448707 250 mg 250mg
15438707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52168.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 158171-14-3 | C25H24NO8P | 497,44 g/mol
Det kan användas i syntesen av fosfopeptider. Detta derivat kan introduceras med hjälp av standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP och TBTU. Den monoskyddade fosfoserinresten när den väl har införlivats är stabil mot piperidin. Med användning av detta reagens kan även peptider som innehåller flera fosforyleringsställen framställas effektivt med standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalaninbildning har visats inträffa under Fmoc-avskyddning av N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), särskilt under mikrovågsförhållanden. Denna bireaktion kan elimineras genom att använda cyklohexylamin eller DBU bara för detta Fmoc-avskyddande steg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas vid syntes av fosfopeptider. Detta derivat kan introduceras med hjälp av standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP och TBTU. Den monoskyddade fosfoserinresten när den väl har införlivats är stabil mot piperidin. Med användning av detta reagens kan även peptider som innehåller flera fosforyleringsställen framställas effektivt med standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalaninbildning har visats ske under Fmoc-avskyddning av N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), särskilt under mikrovågsförhållanden. Denna bireaktion kan elimineras genom att använda cyklohexylamin eller DBU bara för detta Fmoc-avskyddande steg.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158171-14-3
Molekylformel C25H24NO8P
Molekylvikt (g/mol) 497.44
MDL-nummer MFCD00797869
InChI-nyckel ZBPUWGDUVAAWJY-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser hpo3bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-phosphoserine, fmoc-ser po3bzlh-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy propanoic acid, 2s-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem20516, fmoc-l-ser po obzl oh-oh, n-fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser po3bzlh-oh hplc
PubChem CID 11005563
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-[hydroxi(fenylmetoxi)fosforyl]oxipropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine
Kvantitet 1 g
Beilstein 7060483
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 497.44
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.