Läs mer
O-bensylfosfo-N-FMOC-L-serin, 95 %
Beskrivning
Det kan användas i syntesen av fosfopeptider. Detta derivat kan introduceras med hjälp av standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP och TBTU. Den monoskyddade fosfoserinresten när den väl har införlivats är stabil mot piperidin. Med användning av detta reagens kan även peptider som innehåller flera fosforyleringsställen framställas effektivt med standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalaninbildning har visats inträffa under Fmoc-avskyddning av N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), särskilt under mikrovågsförhållanden. Denna bireaktion kan elimineras genom att använda cyklohexylamin eller DBU bara för detta Fmoc-avskyddande steg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den kan användas vid syntes av fosfopeptider. Detta derivat kan introduceras med hjälp av standardaktiveringsmetoder, såsom PyBOP och TBTU. Den monoskyddade fosfoserinresten när den väl har införlivats är stabil mot piperidin. Med användning av detta reagens kan även peptider som innehåller flera fosforyleringsställen framställas effektivt med standard Fmoc SPPS-metoder. β-piperidinylalaninbildning har visats ske under Fmoc-avskyddning av N-terminal Ser(PO(OBzl)OH), särskilt under mikrovågsförhållanden. Denna bireaktion kan elimineras genom att använda cyklohexylamin eller DBU bara för detta Fmoc-avskyddande steg.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 7060483 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 497.44 |
| Procent renhet | 95% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.