Läs mer
o-Bromophenoxyacetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Bromophenoxyacetic acid |
| CAS | 1879-56-7 |
| Molekylformel | C8H7BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-(2-bromophenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vikt | 229.9579 |