Läs mer
o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide, TRC
Produktkod. 30354372
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30354372 10 g
30355667 5 g
30364638 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30354372 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17772810G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112941-26-1
Molekylformel C9H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 229.25
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)benzylsulfonamide, Methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate, Methyl 2-[(aminosulfonyl)methyl]benzoate, [2-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulfonamide
IUPAC-namn methyl 2-(sulfamoylmethyl)benzoate
LEDER COC(=O)c1ccccc1CS(=O)(=O)N
Specifica
Kemiskt namn eller material o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,12,13)
Formel vikt 229.0409
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.