missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Carbomethoxybenzyl Sulfonamide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)8-5-3-2-4-7(8)6-15(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,12,13) |
| Formel vikt | 229.0409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?