Läs mer
o-Chloramine T, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Chloramine T |
| CAS | 110076-44-3 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl N O2 S . Na |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClNO2S.Na/c1-6-4-2-3-5-7(6)12(10,11)9-8;/h2-5H,1H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].Cc1ccccc1S(=O)(=O)[N-]Cl |
| IUPAC-namn | sodium;chloro-(2-methylphenyl)sulfonylazanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.644 |
| Formel vikt | 226.978 |