Läs mer
o-Chloranil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Chloranil |
| CAS | 2435-53-2 |
| Molekylformel | C6Cl4O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3,4,5,6-Tetrachloro-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-Tetrachloro-o-benzoquinone, Tetrachloro-o-benzoquinone, 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexadiene-1,2-dione, Isochloranil, NSC 403503, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-o-benzoquinone, Tetrachloro-o-quinone, Tetrachloro-ortho-benzoquinone, Tetrachloroorthobenzoquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9 |
| LEDER | ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(=C1Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 3,4,5,6-tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.88 |
| Formel vikt | 243.8652 |