Läs mer
o-Chloromethyltoluene, TRC
Produktkod. 30363764
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30363764 50 g
1 options
Produktkod. 30363764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36979050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Chloromethyltoluene
CAS 552-45-4
Molekylformel C8 H9 Cl
Kvantitet 50 g
Synonym 1-(Chloromethyl)-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-chloromethylbenzene, 2-(Chloromethyl)toluene, 2-Methylbenzyl Chloride, o-Methylbenzyl Chloride, o-Xylyl Chloride, o-Xylyl-α-chloride, α-Chloro-o-xylene, ω-Chloro-o-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
LEDER Cc1ccccc1CCl
IUPAC-namn 1-(chloromethyl)-2-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 140.61
Formel vikt 140.0393