Läs mer
o-Cresol, 98+%
Descrizione
o-Cresol används huvudsakligen som en prekursor till andra föreningar. Kolbe-Schmitt-karboxylering ger o-kresotinsyra, en farmaceutisk mellanprodukt. Det muskelavslappnande medlet Mephenesin är en eter som härrör från o-kresol. Används som lim och tätningskemikalier, bränslen och bränsletillsatser, mellanprodukter, lösningsmedel, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
o-Cresol används huvudsakligen som en prekursor till andra föreningar. Kolbe-Schmitt-karboxylering ger o-kresotinsyra, en farmaceutisk mellanprodukt. Det muskelavslappnande medlet Mephenesin är en eter som härrör från o-kresol. Används som lim och tätningskemikalier, bränslen och bränsletillsatser, mellanprodukter, lösningsmedel, färger och beläggningar.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter. Olösligt i vatten men lösligt i ca 40 delar vatten. Lösligt i koltetraklorid
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | o-Cresol |
| Smältpunkt | 30 °C till 34 °C |
| Densitet | 1.048 |
| Kokpunkt | 190 °C till 192 °C |
| Flampunkt | 81 °C (177 °F) |
| Odör | Fenolliknande |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN3455 |
| Beilstein | 506917 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- o-Cresol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: o-Cresol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.