Läs mer
o-Cresol, 98+%
Produktkod. 15403057
Change view
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
2000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403057 2000 g 2000g
11435053 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15403057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12307.0P
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108,14 g/mol
o-Cresol används huvudsakligen som en prekursor till andra föreningar. Kolbe-Schmitt-karboxylering ger o-kresotinsyra, en farmaceutisk mellanprodukt. Det muskelavslappnande medlet Mephenesin är en eter som härrör från o-kresol. Används som lim och tätningskemikalier, bränslen och bränsletillsatser, mellanprodukter, lösningsmedel, färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
o-Cresol används huvudsakligen som en prekursor till andra föreningar. Kolbe-Schmitt-karboxylering ger o-kresotinsyra, en farmaceutisk mellanprodukt. Det muskelavslappnande medlet Mephenesin är en eter som härrör från o-kresol. Används som lim och tätningskemikalier, bränslen och bränsletillsatser, mellanprodukter, lösningsmedel, färger och beläggningar.
Löslighet
Löslig i kloroform, eter. Olösligt i vatten men lösligt i ca 40 delar vatten. Lösligt i koltetraklorid
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-48-7
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002226
InChI-nyckel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-namn 2-metylfenol
LEDER CC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresol
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Densitet 1.048
Kokpunkt 190 °C till 192 °C
Flampunkt 81 °C (177 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 2000 g
UN-nummer UN3455
Beilstein 506917
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2579
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, eter. Olöslig i vatten men löslig i cirka 40 delar vatten. Löslig i koltetraklorid
Formel vikt 108.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.