Läs mer
o-Cresol, ≥99, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15617780 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15617780 1 kg Glass bottle 1kg
15607780 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617780 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer C857001KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 95-48-7
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002226
InChI-nyckel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-namn 2-methylphenol
LEDER CC1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresol
Smältpunkt 30.99°C (1013hPa)
Färg Colorless
Densitet 1.05g/cu.cm at 20°C
Kokpunkt 191°C (1013 hPa)
Flampunkt 81°C (177.8°F)
Tändpunkt 1110°F
Odör Characteristic
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H4OH
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3455
Beilstein 506917
Löslighetsinformation 26g/L at 25°C Solubility in water
Ångdensitet 3.72 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Solid