Learn More
o-Cresol, 99 %
Product Code. 10442865 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
missing translation for 'unitSize':
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10442865 100 g Glasflaska 100g
10346220 500 g Glasflaska 500g
10498630 1 kg Glasflaska 1kg
10300054 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
13488298 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 10442865 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 110551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.20 SEK
    382.65 SEK / 100g
    Save 43.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00002226
InChI-nyckel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-namn 2-metylfenol
LEDER CC1=CC=CC=C1O
Specifications
Kemiskt namn eller material o-Cresol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30,0 °C till 32,0 °C
Färg Bärnsten till färglös
Densitet 1.0400g/mL, 1.04
Kokpunkt 191,0 °C
Flampunkt 81 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,349
Merck Index 15,2564
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och kloroform
Viskositet 4,75 mPa (35 °C)
Formel vikt 108.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Cresol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P350-VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.