Läs mer
o-Cresol Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Cresol Beta-D-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O7/c1-6-4-2-3-5-7(6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10+,11-,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 284.0896 |
| Procent renhet | >95% |