Läs mer
o-Cresol-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Cresol-d7 |
| CAS | 202325-50-6 |
| Molekylformel | C7 2H7 H O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(O)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.18 |
| Formel vikt | 115.1015 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |