Läs mer
o-Cresol-d7, TRC
Produktkod. 30356476
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356476 250 mg
30349074 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30356476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC781913250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202325-50-6
Molekylformel C7 2H7 H O
Molekylvikt (g/mol) 115.18
Synonym Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)phenol, 2-(Methyl-d3)phenol-3,4,5,6-d4, o-Cresol-d7, 2-Methylphenol-D7
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)phenol
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresol-d7
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formel vikt 115.1015