Läs mer
o-Cresol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866490
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866490 1 L 1 L
15839700 100 mL 100ml
15849700 500 mL 500ml
15859700 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15866490 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8096921000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-48-7
Specifikationer
Smältpunkt 31°C
Densitet 1.046 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 191°C to 192°C/1013 hPa
Molekylformel 2-(CH3)C6H4OH
MDL-nummer MFCD00002226
Kvantitet 1 L
Synonym o-Cresol, 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol, o-Cresol
Molekylvikt (g/mol) 108.14