Läs mer
o-Cresol, TRC
Produktkod. 18012950
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18012950 500 g
18013250 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18012950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC781910500G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-48-7
Molekylformel C7 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Synonym Phenol, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylphenol (ACI), o-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-hydroxybenzene, 2-Cresol, 2-Hydroxytoluene, NSC 23076, NSC 36809, o-Cresylic acid, o-Hydroxytoluene, o-Methylphenol, o-Methylphenylol, o-Oxytoluene, o-Toluol
IUPAC-namn 2-metylfenol
LEDER Cc1ccccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylphenol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Formel vikt 108.0575
Procent renhet >95%