Läs mer
o-kresolglykolsyra, TRC
Produktkod. 30137430
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137430 500 mg
30136138 50 mg
30009745 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB399870500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-49-5
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym o-Cresoxyacetic Acid, o-Cresyloxyacetic Acid, o-Tolyloxyacetic Acid, 2-(2-Methylphenoxy)acetic Acid, (2-Methylphenoxy)acetic Acid, (o-Methylphenoxy)acetic Acid, 2-(o-Tolyloxy)acetic Acid, 2-Methylphenyloxyacetic Acid, 2-[(2-Methylphenyl)oxy]acetic Acid, NSC 5293;
IUPAC-namn 2-(2-metylfenoxi)ättiksyra
LEDER Cc1ccccc1OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolglycolic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 166.063