Läs mer
o-Cresolphthalein-komplexet, Solstice
Produktkod. 15646100 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15646100 5 g Glasflaska 5g
15626100 1 g Glasflaska 1g
15636100 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15646100 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 640005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Indikator (för komplexometri)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2411-89-4
Molekylformel C32H32N2O12
Molekylvikt (g/mol) 636.61
MDL-nummer MFCD00005911
InChI-nyckel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75485
IUPAC-namn 2-[[5-[1-[3-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-4-hydroxi-5-metylfenyl]-3-oxo-2-bensofuran-1-yl]-2-hydroxi-3-metylfenyl]metyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein Complexone
Smältpunkt 179 °C till 182 °C
Kokpunkt >260 °C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 381994
Formel vikt 636,6 g/mol
Odör Obehagligt
Förpackning Glasflaska
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver