Läs mer
Thermo Scientific Chemicals o-kresolftaleinkomplexon, indikatorkvalitet
Beskrivning
Indikator för komplexometrisk titrering av Mg, Ca, Sr och Ba. Den används som en jordalkalimetalljonindikator. Föreslagna att vara färglös vid pH 11, men blir rosa i närvaro av alkaliska jordartsmetaller. Används även i en autoanalysator för att bestämma serumkalcium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för komplexometrisk titrering av Mg, Ca, Sr och Ba. Den används som en jordalkalimetalljonindikator. Föreslagna att vara färglös vid pH 11, men blir rosa i närvaro av alkaliska jordartsmetaller. Används även i en autoanalysator för att bestämma serumkalcium.
Löslighet
Löslig i NaOH (50 mg/ml), vattenhaltig ammoniak och organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | o-Cresolphthalein complexone |
| Smältpunkt | ∽198 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 381994 |
| Löslighetsinformation | Löslig i NaOH (50 mg/ml), vattenbaserad ammoniak och organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 636.62 |
| Kvalitet | Indikator |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.