Läs mer
Thermo Scientific Chemicals o-kresolftaleinkomplexon, indikatorkvalitet
Produktkod. 11396676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396676 5 g 5g
11386676 1 g 1g
11306686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396676 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L03859.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.40 SEK
    838.65 SEK / 5g
    Save 201.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636,61 g/mol
Indikator för komplexometrisk titrering av Mg, Ca, Sr och Ba. Den används som en jordalkalimetalljonindikator. Föreslagna att vara färglös vid pH 11, men blir rosa i närvaro av alkaliska jordartsmetaller. Används även i en autoanalysator för att bestämma serumkalcium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationsindikator
för komplexometrisk titrering av Mg, Ca, Sr och Ba. Den används som en jordalkalimetalljonindikator. Föreslagna att vara färglös vid pH 11, men blir rosa i närvaro av alkaliska jordartsmetaller. Används även i en autoanalysator för att bestämma serumkalcium.
Löslighet
Löslig i NaOH (50 mg/ml), vattenhaltig ammoniak och organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2411-89-4
Molekylformel C32H32N2O12
Molekylvikt (g/mol) 636.61
MDL-nummer MFCD00005911
InChI-nyckel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein complexone, phthalein purple, cresolphthalexon, o-cresolphthalexon, phthalein complexon, o-cresolphthalein complexon, cresolphthalein complexon, metal phthalein, cresolphthalein complexone, unii-a4p6737i7f
PubChem CID 75485
IUPAC-namn 2-[[5-[1-[3-[[bis(karboximetyl)amino]metyl]-4-hydroxi-5-metylfenyl]-3-oxo-2-bensofuran-1-yl]-2-hydroxi-3-metylfenyl]metyl-(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein complexone
Smältpunkt ∽198 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 381994
Löslighetsinformation Löslig i NaOH (50 mg/ml), vattenbaserad ammoniak och organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
Formel vikt 636.62
Kvalitet Indikator
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.