Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein Complexone, ren
Product Code. 10269413 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Product Code. 10269413
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 182441000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2411-89-4
Molekylformel C32H32N2O12
Molekylvikt (g/mol) 636.61
MDL-nummer MFCD00005911
InChI-nyckel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC-namn 2-[({5-[1-(3-{[bis(karboximetyl)amino]metyl}-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-yl]-2-hydroxi-3-metylfenyl}metyl)(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein Complexone
Smältpunkt 181.0°C
Namnnotering Pure
Merck Index 15, 2566
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Formel vikt 636.6
Förlust vid torkning 10% max. (1 g, 105°C)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet As indicator for complexometry: Passes Test
UV-spektrometri Complies
Färg Brun till Vit
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.