Läs mer
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphtalein Complexone, ren
Produktkod. 10285850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285850 5 g Glasflaska 5g
10295850 25 g Glasflaska 25g
10269413 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285850 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 182440050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2411-89-4
Molekylformel C32H32N2O12
Molekylvikt (g/mol) 636.61
MDL-nummer MFCD00005911
InChI-nyckel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC-namn 2-[({5-[1-(3-{[bis(karboximetyl)amino]metyl}-4-hydroxi-5-metylfenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-yl]-2-hydroxi-3-metylfenyl}metyl)(karboximetyl)amino]ättiksyra
LEDER CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein Complexone
Smältpunkt 181,0 °C
Namnnotering Pure
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 573 till 579 nm (i 0,1N NaOH)
Förlust vid torkning 10% max. (1 g, 105 °C)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet Som indikator för komplexometri: Klarar testet
UV-spektrometri Följer
Merck Index 15, 2566
Färg Brun till Vit
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i vattenbaserad ammoniak, lätt lösliga i organiska lösningsmedel
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 636.6
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.