Läs mer
o-kresolftalein Complexone natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10127180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10127180 5 g Glasflaska 5g
10599272 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10127180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 405750050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62698-54-8
Molekylformel C32H28N2Na4O12
Molekylvikt (g/mol) 724.54
MDL-nummer MFCD00066371
InChI-nyckel KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 112916
IUPAC-namn tetranatrium;2-[[5-[1-[3-[[bis(karboxylatmetyl)amino]metyl]-4-hydroxi-5-metylfenyl]-3-oxo-2-bensofuran-1-yl]-2-hydroxi-3-metylfenyl]metyl-(karboxylatmetyl)amino]acetat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein complexone sodium salt
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 724.53
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (for use as a reagent for calcium) passes
Färg Lila
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.