Läs mer
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Produktkod. 11439076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439076 25 g 25g
11419076 1 g 1g
11429076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17941.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 62698-54-8 | C32H28N2Na4O12 | 724.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62698-54-8
Molekylformel C32H28N2Na4O12
Molekylvikt (g/mol) 724.54
MDL-nummer MFCD00066371
InChI-nyckel KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
Synonym phthalein complexon sodium salt, o-cresolphthalein complexone tetrasodium salt, sodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1,1-diyl bis 2-hydroxy-3-methyl-5,1-phenylene bis methylene bis azanetriyl tetraacetate, phthaleincomplexonsodiumsalt, phthalein complexone sodium salt, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, sodium salt 1:4, glycine, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrasodium 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-methylbenzene-3,1-diyl methanediylnitrilo tetraacetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis carboxylatomethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl carboxylatomethyl amino acetate, tetrasodium 2-5-1-3-bis 2-oxido-2-oxoethyl amino methyl-4-hydroxy-5-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-2-hydroxy-3-methylphenyl methyl-2-oxido-2-oxoethyl amino acetate
PubChem CID 112916
IUPAC-namn tetrasodium;2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 724.54
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.