Läs mer
o-Cresolphthalein Complexone, TRC
Produktkod. 30133772
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133772 100 mg
30132520 500 mg
30006348 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC782150100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2411-89-4
Molekylformel C32 H32 N2 O12
Molekylvikt (g/mol) 636.6
Synonym 3',3' '-Bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-5',5' '-dimethyl-phenolphthalein;N,N'-[(3-Oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]bis[N-(carboxymethyl)glycine];3,3'-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolphthalein;3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolphthalein;
IUPAC-namn 2-[[5-[1-[3-[bis(karboxymetyl)amino]metyl]-4-hydroxy-5-metylfenyl]-3-oxo-isobenzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-metylfenyl]metyl-(karboxymetyl)amino]ättiksyra
LEDER O=C(O)CN(CC(=O)O)CC=1C=C(C=C(C1O)C)C2(OC(=O)C=3C=CC=CC32)C=4C=C(C(O)=C(C4)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein Complexone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Formel vikt 636.1955