Läs mer
o-Cresolphthalein
Produktkod. 11415353
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415353 10 g 10g
11425353 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415353 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12899.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 596-27-0 | C22H18O4 | 346,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-27-0
Molekylformel C22H18O4
Molekylvikt (g/mol) 346.38
MDL-nummer MFCD00005912
InChI-nyckel CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein, cresolphthalein, 3,3'-dimethylphenolphthalein, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl, 3',3-dimethylphenolphthalein, o-cresolphalein, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl isobenzofuran-1 3h-one, unii-xou2d9049g, phenolphthalein, 3',3-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-m-tolyl phthalide
PubChem CID 68995
LEDER CC1=CC(=CC=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material o-Cresolphthalein
Smältpunkt 223 °C till 225 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 310554
Merck Index 14,2576
IUPAC-namn 3,3-bis(4-hydroxi-3-metylfenyl)-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-on
Formel vikt 346.39
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.