Läs mer
o-Cymene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-2-isopropylbenzene |
| CAS | 527-84-4 |
| Molekylformel | C10 H14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzene, 1-methyl-2-(1-methylethyl)-, o-Cymene (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-cumene, 1-Methyl-2-isopropylbenzene, 2-Isopropyltoluene, NSC 73976, o-Cymol, o-Isopropyltoluene, α-Cymene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-7-5-4-6-9(10)3/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccccc1C |
| IUPAC-namn | 1-methyl-2-propan-2-ylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.218 |
| Formel vikt | 134.11 |